Print…
Solução de amônia 28% (baseado em NH₃) em água ≥99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 121.56 EUR
338818-100ML 338818-1L
Solução de amônia 28% (baseado em NH₃) em água ≥99.99% (baseado em traços de metais)
Solução de amônia
Fórmula: NH₃
Ponto de ebulição: 32 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Encomendar
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %