Print…
Ethyl-6-bromohexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
324728-100G 324728-25G
SIAL324728-100GEA 315 EUR
SIAL324728-100G SIAL324728-25G
Ethyl-6-bromohexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-6-bromohexanoate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 69…72 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 33 °C
Densidade: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000270
Número CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2