Print…
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 73.6 EUR
ACRO305920250 ACRO305921000
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Ethyl-6-bromohexanoate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Peso Molecular: 223.11 g/mol
Ponto de ebulição: 128…130 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 33
Densidade: 1.254 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58,3 °C
Número MDL : MFCD00000270
Número CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %