Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18398.18
A18398.09
A18398.30
A18398.18EA
134
EUR
A18398.18
A18398.09
A18398.30
Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Ethyl-6-bromohexanoate
Purity: 97+%
CAS No.: 25542-62-5
Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 223.12
Flash Point:
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 128…130 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 33 °C Densidade: 1,254 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000270 Número CAS: 25542-62-5 EINECS: 247-085-2 |