Print…
6-Aminonicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 91 EUR
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006326
Número CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %