6-Aminonicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11223.06
A11223.14
A11223.06EA
108
EUR
A11223.06
A11223.14
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3167-49-5
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 115992
Merck Reference: 14,456
MDL No.: MFCD00006326
Fórmula:
C₆H₆N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006326 Número CAS: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Merck Index: 14,456 |