Print…
4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393622-10G 393622-1G
SIAL393622-10GEA 344 EUR
SIAL393622-10G SIAL393622-1G
4-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 260 °C
Número MDL : MFCD00039138
Número CAS: 5720-05-8