Print…
4-Tolylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
344430010 344430050 344430250
ACRO344430010EA 27.7 EUR
ACRO344430010 ACRO344430050 ACRO344430250
4-Tolylboronic acid 97%
4-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 256…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039138
Número CAS: 5720-05-8
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %