4-Tolylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13347.03
A13347.06
A13347.14
A13347.03EA
44.9
EUR
A13347.03
A13347.06
A13347.14
4-Tolylboronic acid ≥98%
4-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5720-05-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: 246-254°
Beilstein Reference: 2935970
Fórmula:
C₇H₉BO₂ Ponto de Fusão: 246…254 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039138 Número CAS: 5720-05-8 |