Print…
4-Iodophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
471933-25G 471933-5G
SIAL471933-25GEA 614 EUR
SIAL471933-25G SIAL471933-5G
4-Iodophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Iodophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Número MDL : MFCD01319014
Número CAS: 5122-99-6