Print…
4-Iodophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
359480010 359480050 359480250
ACRO359480010EA 32.2 EUR
ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Ponto de Fusão: 322…326 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319014
Número CAS: 5122-99-6
Encomendar
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %