Print…
4-Iodophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51119.03 H51119.06 H51119.14
H51119.03EA 35.6 EUR
H51119.03 H51119.06 H51119.14
4-Iodophenylboronic acid ≥97%
4-Iodophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 5122-99-6 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD02093073
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319014
Número CAS: 5122-99-6