(±)-γ-Undecalactone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16028.AE
L16028.AP
L16028.AEEA
54.7
EUR
L16028.AE
L16028.AP
(±)-γ-Undecalactone ≥99%
(±)-γ-Undecalactone
Purity: 99%
CAS No.: 104-67-6
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 164-166°/13mm
Beilstein Reference: 81943
MDL No.: MFCD00005405
Fórmula:
C₁₁H₂₀O₂ Ponto de ebulição: 164…166 °C (13 mmHg) Densidade: 0,949 Ponto de Inflamação: 156 °C (312 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005405 Número CAS: 104-67-6 EINECS: 203-225-4 |