Print…
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W279617-100G-K W279617-1KG-K
SIALW279617-100G-KEA 215 EUR
SIALW279617-100G-K SIALW279617-1KG-K
(±)-γ-Octalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Octalactone
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,991 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00005402
Número CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1