(±)-γ-Hexalactone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19642.14
A19642.22
A19642.14EA
46.4
EUR
A19642.14
A19642.22
(±)-γ-Hexalactone ≥98%
(±)-γ-Hexalactone
Purity: 98%
CAS No.: 695-06-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -18°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 107260
MDL No.: MFCD00005401
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 218…219 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 1,025 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005401 Número CAS: 695-06-7 EINECS: 211-778-8 |