Print…
Piperidin-4-ol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
366510250 366511000
ACRO366510250EA 88.3 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 108…114 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 85…90 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005999
Número CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %