Print…

α-Angelicalactone, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: 5-Methylfuran-2(3H)-one

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W329304-100G-K W329304-1KG-K W329304-250G-K
SIALW329304-100G-KEA 244 EUR
SIALW329304-100G-K SIALW329304-1KG-K SIALW329304-250G-K
α-Angelicalactone, Sigma-Aldrich®
α-Angelicalactone
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.1 g/mol
Ponto de ebulição: 249
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1.0904 g/cm³ (12 °C)
Número MDL : MFCD00005375
Número CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 12,00686

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR