Print…
4-Vinylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359810010 359810050
ACRO359810010EA 35.6 EUR
ACRO359810010 ACRO359810050
4-Vinylphenylboronic acid 98%
4-Vinylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₂
Ponto de Fusão: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239441
Número CAS: 2156-04-9
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %