4-Vinylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23709.03
B23709.06
B23709.14
B23709.03EA
41.4
EUR
B23709.03
B23709.06
B23709.14
4-Vinylphenylboronic acid ≥97%
4-Vinylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2156-04-9
Molecular Formula: C8H9BO2
Formula Weight: 147.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190°
Beilstein Reference: 2829387
MDL No.: MFCD00239441
Fórmula:
C₈H₉BO₂ Ponto de Fusão: ∼ 190 °C |
Número MDL :
MFCD00239441 Número CAS: 2156-04-9 |