Print…
4-Acetylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
470821-25G 470821-5G
SIAL470821-25GEA 340 EUR
SIAL470821-25G SIAL470821-5G
4-Acetylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Acetylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₃
Número MDL : MFCD01074667
Número CAS: 149104-90-5