4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03
B23234.06
B23234.14
B23234.03EA
36.3
EUR
B23234.03
B23234.06
B23234.14
4-Acetylphenylboronic acid ≥98%
4-Acetylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 149104-90-5
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7869162
Fórmula:
C₈H₉BO₃ Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074667 Número CAS: 149104-90-5 |