Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 70 EUR
L20105.03 L20105.06
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224,37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094999
Número CAS: 176976-42-4