Print…
5-Fluorocytosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
L16496.03 L16496.MD
L16496.03EA 111 EUR
L16496.03 L16496.MD
5-Fluorocytosine ≥98%
5-Fluorocytosine
Purity: 98+% CAS No.: 2022-85-7 Molecular Formula: C4H4FN3O Formula Weight: 129.09 Melting Point: ca 297° dec. Beilstein Reference: 127285 Merck Reference: 14,4125 MDL No.: MFCD00006035
Fórmula: C₄H₄FN₃O
Peso Molecular: 129.09 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: ∼ 297 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006035
Número CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151