Print…
5-Fluorocytosine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 169 EUR
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocytosine 99+%
5-Fluorocytosine
Fórmula: C₄H₄FN₃O
Peso Molecular: 129.09 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 296 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006035
Número CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)