Print…
5-Fluorocytosine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F7129-1G F7129-5G
SIALF7129-1GEA 403 EUR
SIALF7129-1G SIALF7129-5G
5-Fluorocytosine, Sigma-Aldrich®
5-Fluorocytosine
Fórmula: C₄H₄FN₃O
Peso Molecular: 129.09 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 165
Número MDL : MFCD00006035
Número CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151