Print…
5-Bromocytosine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
165780010 165782500
ACRO165780010EA 138 EUR
ACRO165780010 ACRO165782500
5-Bromocytosine 99%
5-Bromocytosine
Fórmula: C₄H₄BrN₃O
Ponto de Fusão: 240…243 °C
Número MDL : MFCD00056025
Número CAS: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8
Encomendar
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
GC ≥96.0 %