Print…
4-Aminonicotinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
361130010 361130050
ACRO361130010EA 27.7 EUR
ACRO361130010 ACRO361130050
4-Aminonicotinic acid 97%
4-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234183
Número CAS: 7418-65-7
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %