Print…
Cytosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14731.14 A14731.06 A14731.22
A14731.14EA 176 EUR
A14731.14 A14731.06 A14731.22
Cytosine ≥98%
Cytosine
Purity: 98+% CAS No.: 71-30-7 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2637 Merck Reference: 14,2795 MDL No.: MFCD00006034
Fórmula: C₄H₅N₃O
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006034
Número CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 14,2795