Print…
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P49406-100G P49406-25G
SIALP49406-100GEA 131 EUR
SIALP49406-100G SIALP49406-25G
Piperonyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Piperonyl alcohol
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Número MDL : MFCD00005836
Número CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4