4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
679437-1G
679437-5G
SIAL679437-1GEA
59.3
EUR
SIAL679437-1G
SIAL679437-5G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₈BBrO₂ |
Número MDL :
MFCD01318113 Número CAS: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |