4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19953.03
L19953.06
L19953.03EA
103
EUR
L19953.03
L19953.06
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid tech. 85%, Grau técnico
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Fórmula:
C₇H₈BBrO₂ Ponto de Fusão: ∼ 145…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318113 Número CAS: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |