Print…
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393614-1G 393614-5G
SIAL393614-1GEA 52.4 EUR
SIAL393614-1G SIAL393614-5G
3-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 165 °C
Número MDL : MFCD00040198
Número CAS: 17933-03-8