Print…
3-Tolylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
344420010 344420050
ACRO344420010EA 28.4 EUR
ACRO344420010 ACRO344420050
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040198
Número CAS: 17933-03-8
Encomendar
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %