3-Tolylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23025.06
B23025.03
B23025.14
B23025.06EA
111
EUR
B23025.06
B23025.03
B23025.14
3-Tolylboronic acid ≥97%
3-Tolylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Fórmula:
C₇H₉BO₂ Ponto de Fusão: ∼ 160…162 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040198 Número CAS: 17933-03-8 |