Print…
3-Iodophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dihydroxy(3-iodophenyl)borane, (3-Iodophenyl)boronic acid, 3-Iodobenzeneboronic acid, (3-Iodophenyl)metaboric acid
H51112.03 H51112.06
H51112.03EA 29.5 EUR
H51112.03 H51112.06
3-Iodophenylboronic acid ≥97%
3-Iodophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 221037-98-5 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD01319015
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319015
Número CAS: 221037-98-5