3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23478.03
B23478.06
B23478.03EA
28.2
EUR
B23478.03
B23478.06
3-Acetylphenylboronic acid ≥97%
3-Acetylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 204841-19-0
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 200-205°
Beilstein Reference: 8255673
Fórmula:
C₈H₉BO₃ Ponto de Fusão: ∼ 200…205 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074678 Número CAS: 204841-19-0 |