Print…
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
A17240.03 A17240.06 A17240.14
A17240.03EA 51.3 EUR
A17240.03 A17240.06 A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Purity: 98+% CAS No.: 66472-86-4 Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4 Formula Weight: 185.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8094151
Fórmula: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013111
Número CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5