Print…
(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14575.0100 8.14575.0500
8.14575.0100EA 32.6 EUR
8.14575.0100 8.14575.0500
(±)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(±)-Citronellal
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,8548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038090
Número CAS: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02353
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (88 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 4.5 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 202 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material