Print…
Citral, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
8.02489.0005EA 25.8 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 229
Ponto de Fusão: < –10 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006997
Número CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Encomendar
Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C