Print…
Citral mistura cis- e trans- 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 25 EUR
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Citral mistura cis- e trans- 95%
Citral
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 229
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0.889 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006997
Número CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %