Print…
Citral, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W230316-1KG-K W230316-9KG-K
SIALW230316-1KG-KEA 241 EUR
SIALW230316-1KG-K SIALW230316-9KG-K
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 229
Ponto de Fusão: < –10 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006997
Número CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346