Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
351360010 351360050
ACRO351360010EA 34 EUR
ACRO351360010 ACRO351360050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₅BF₆O₂
Peso Molecular: 257.93 g/mol
Ponto de Fusão: 219…226 °C
Número MDL : MFCD00051850
Número CAS: 73852-19-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %