Print…
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
679445-1G 679445-5G
SIAL679445-1GEA 99.3 EUR
SIAL679445-1G SIAL679445-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Peso Molecular: 214,85
Número MDL : MFCD01632207
Número CAS: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8 III