2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11247.03
A11247.06
A11247.14
A11247.03EA
25.5
EUR
A11247.03
A11247.06
A11247.14
2-Phenoxynicotinic acid ≥98%
2-Phenoxynicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 35620-71-4
Molecular Formula: C12H9NO3
Formula Weight: 215.21
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 172906
Fórmula:
C₁₂H₉NO₃ Ponto de Fusão: 179…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014629 Número CAS: 35620-71-4 EINECS: 252-647-5 |