Print…
2-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393606-1G 393606-25G 393606-5G
SIAL393606-1GEA 55.6 EUR
SIAL393606-1G SIAL393606-25G SIAL393606-5G
2-Tolylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 160…166 °C
Número MDL : MFCD00093526
Número CAS: 16419-60-6