2-Tolylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
45.6
EUR
B23154.03
B23154.06
2-Tolylboronic acid ≥98%
2-Tolylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Fórmula:
C₇H₉BO₂ Ponto de Fusão: ∼ 162…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00093526 Número CAS: 16419-60-6 |