Print…
2-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325228-1G 325228-5G
SIAL325228-1GEA 70.5 EUR
SIAL325228-1G SIAL325228-5G
2-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Número MDL : MFCD00013449
Número CAS: 3222-56-8