Print…
Iron(III) citrate monohydrate 18-20% (baseado em Fe), Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Iron (III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate, Ferric Citrate, n-Hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
44941-1KGEA 168 EUR
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
Iron(III) citrate monohydrate 18-20% (baseado em Fe), Supelco®
Iron(III) citrate monohydrate
Fórmula: C₆H₅FeO₇·H₂O
Peso Molecular: 262.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013098
Número CAS: 2338-05-8
EINECS: 249-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3ffd2085fc47373ffb977a8f2aa6a56bb0f95d&vid=9e2b17117cfa224eab3aa5eb515187755f2495fe&prid=web&clid=SAPDAM