Print…
Citrato de ferro (III) amoniacal 16,5 - 18,5% Fe
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 89.7 EUR
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
Citrato de ferro (III) amoniacal 16,5 - 18,5% Fe
Citrato de ferro (III) amoniacal
Fórmula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013099
Número CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Encomendar
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)