Citrato de ferro (III) amoniacal, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
83887.290EA
90.7
EUR
83887.290
83887.360
Citrato de ferro (III) amoniacal, TECHNICAL
Citrato de ferro (III) amoniacal
Fórmula:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013099 Número CAS: 1185-57-5 EINECS: 214-686-6 |
Assay (calculated as Fe) | 14 - 16 % |